Learn More
WTW™ Kit di analisi per piombo
Click to view available options
Range:
0.10 - 5.00mg/I Pb
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Descrizione
- Convenient and cost-effective
- Assured quality by AQA/IQC
- For infrequent or very large sample throughput in the laboratory
- Sample adding, inserting, measuring and reading
Specifica
Specifica
| Analiti | Piridilazoresorcinolo PAR |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per acque reflue, acqua potabile |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fotometri PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral |
| Include | Certificati |
| N. di test | 25 |
| Range | 0.10 - 5.00mg/I Pb |
| Sufficiente per | 25 test |
| Metodo test | Fotometrico |
| Tipo | Kit di test in cuvetta CombiCheck per piombo (Pb) |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Lead Cell Test Method: photometric 0.10 - 5.00 mg/l Pb Spectroquant
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H301 + H311-Tossico se ingerito o a contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
- MIXTURE LIST-Contiene: Potassium cyanide