Learn More
Lead Tin, solder alloy, 1.6mm (0.06in) dia, with rosin core
Click to view available options
Quantità:
113 g
225 g
Dimensione della confezione:
113g
225g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lead Tin, Solder Alloy |
| Nota nome | 1.6mm (0.06 in.) dia., with rosin core |
| Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso | Pb:Sn; 50:50 wt% |
| Quantità | 113 g |
| Forma | Solid |
| Numero MDL | MFCD00798549 |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Tossicità per la riproduzione sull'allattamento o attraverso l'allattamento
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- H362-Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.