Learn More
Lead Tin, solder alloy, 1.6mm (0.06in) dia, with rosin core
Codice prodotto. 11389427
Click to view available options
Quantità:
113 g
225 g
Dimensione della confezione:
113g
225g
Codice prodotto. 11389427
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041024.29
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Lead Tin, Solder Alloy
Nota nome 1.6mm (0.06 in.) dia., with rosin core
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Pb:Sn; 50:50 wt%
Quantità 225 g
Forma Solid
Numero MDL MFCD00798549
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead Tin, solder alloy, 1.6mm (0.06in) dia, with rosin core
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione sull'allattamento o attraverso l'allattamento
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H362-Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Lead