Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Supporti per matracci/becher con pesi
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Size:
6 mm
8 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Peso dell'anello di piombo rivestito in vinile fissato sotto il supporto
- Mantiene il contenitore immerso nell'acqua
- Fornisce un baricentro basso
- Consente all'acqua di circolare sotto il becher o la fiasca
- Può essere utilizzato per bollire liquidi fino a 135°C (275°F) per 1 ora
Specifica
Specifica
| Product Type | Becher, robusto |
| Colore | Rosso |
| Materiale | Piombo |
| Da utilizzare con (applicazione) | Becher e fiasche da 250 ml |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Size | 8 cm |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | 135 °C |
| Peso (sistema metrico) | 340 gm |