Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie a imboccatura stretta in HDPE a tenuta ermetica
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
59.1 ml
118.3 ml
236.5 ml
473 ml
946 ml
Finitura collo:
20-410
24-410
28-410
38-430
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 48
pezzi 72
Specifica
Specifica
| Capacità | 16 once, 473 ml |
| Capacità (sistema metrico) | 473 ml |
| Capacità (sistema imperiale) | 16 oz. |
| Colore | Incolore |
| Materiale | HDPE |
| Finitura collo | 28-410 |
| Certificazione/Conformità | CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 |
| Closure Included | Yes |
| Bocca | Narrow |
| Product Type | Leakproof Narrow Mouth Bottle |
| Vedi altri risultati |