Learn More
Honeywell™ Calzature professionali in cuoio con suola in poliuretano
Click to view available options
Size:
43
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifications
Specifications
| Certificazione/Conformità | 89/686/CEE, Categoria II CE, EN ISO 20345:2007, ISO 9001 / 2000 |
| Materiale pianta del piede | Poliuretano |
| Materiale | Pelle |
| Size | 43 |
| Caratteristiche suola | Poliuretano a doppia densità, altissima resistenza all'abrasione |
| Materiale suola | Poliuretano |
| Resistente a | Impermeabile |
| Waterproof | Sì |
| Product Type | Scarpe antinfortunistiche |