Learn More
Abeba™ Leather Working Shoes
Codice prodotto. 15306656
Click to view available options
Size:
35
37
38
40
41
45
46
47
Dimensione della confezione:
1 paio
Codice prodotto. 15306656
Marca: Abeba™ 7031/38
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Animal fats, oil and fuel resistant. Sanitized™ treated.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
  • Smooth leather
  • Black
  • Slip resistance outsole sole
  • Sanitized treated
  • Heel strap foldable, adjustable
  • Leather insole
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
Colore Black
Materiale Leather
Size 38
Caratteristiche suola Slip-resistant
Stile 7031
Resistente a Animal fats, oil and fuel