Learn More
Lecithin, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11319009 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
Codice prodotto. 11319009
Marca: MP Biomedicals 0210214791
Molecular biology, Cell biology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8030-76-0
Formula molecolare C11H22NO8P
Sinonimo L-a-Phosphatidylcholine
Specifica
Materiale o nome chimico Lecithin
Colore Yellow
Quantità 1 kg
Peso formulazione 327.27
Forma fisica Solid