Learn More
BINDER™ Barre luci LED
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 cm
50 cm
90 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 2 pieces
- Includes attachment material
- Control unit for max. 4 light strips
- 100-240 V, 50/60 Hz
Specifica
Specifica
| Descrizione | Barre luci LED - Kit base 500, lunghezza 50 cm, Kit base comprendente 2 pezzi, materiale di fissaggio, dispositivo di comando per max. 4 barre luci, 100-240 V, 50/60 Hz |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dispositivi BINDER series KBF, KMF, KBF-S, KB 115, KB 240, KB 400, KB 720, KT 115, KT 170 |
| Lighting | LED |
| Materiale | Plastic |
| Tipo | Lighting |
| Include | 4 light strips with attachment material |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 19.7 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 cm |
| Tensione | 100/240 V |