Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ VisiLED Basic controller MC 750
Codice prodotto. 11717338 Sfoglia Tutto Schott Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
VisiLED Light Heads
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11717338
Marca: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400010
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Offers continuous dimming and over-temperature protection of the connected LED light head. The VisiLED Controllers are the core of the VisiLED system to control the LED light heads.
  • Basic controller with power on/off switch
  • Knob turns left or right for dimming
  • Dimmable from 0 to 100%
  • For use with EasyLED and VisiLED Series LED Illumninators
Specifica
Tipo Controller for VisiLED Light Heads
Da utilizzare con (applicazione) Stereo Microscopy Illumination
Da utilizzare con (apparecchiatura) VisiLED Light Heads