Learn More
UVP LED White Light Plate for UVP Imagers
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
UVP Imagers
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- View autoradiographs, as well as Coomassie Blue and Silver stains
- Dimensions: 11W x 11D in. (28 x 28cm)
- For use with UVP™ Imagers
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | For colorimetric imaging in the darkroom via uniform, backlit white light |
| Colore | White |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | UVP Imagers |
| Product Type | Uv Light Plate |