Learn More
BINDER™ Left Access Port (50 to 125 mm)
Codice prodotto. 16357495 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16357495
Marca: BINDER™ 80121376
For Use With: FD 23
  • For use on left
  • Includes silicone plug
  • For use with a wide range of BINDER™ incubators and chambers
Specifica
Descrizione Foro di accesso con tappo in silicone - 50 mm, a sinistra
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dispositivi BINDER FD 23
Tipo Access Port
Include Silicone plug
Diametro (sistema metrico) 50 mm