missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Legionella pneumophila Serogroup 1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (6026)

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Marca: Invitrogen™ MA533306
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specific to all serogroup 1 strains tested (8). Negative for human cells.
Legionella pneumophila serogroup 1 is the most virulent strain causing the majority of infections. The remaining non-pneumophila species (found in water and soil) are considered nonpathogenic until shown to cause disease. Of the CDC reported cases less than 5% is attributed to non-pathognenic species.
Specifica
| Legionella pneumophila Serogroup 1 | |
| Recombinant Monoclonal | |
| 100 μg/mL | |
| PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.2 | |
| Rabbit | |
| 1 mL | |
| Primary | |
| 4°C | |
| Liquid |
| ELISA, Lateral Flow, Immunocytochemistry | |
| 6026 | |
| Unconjugated | |
| L. pneumophila | |
| Protein A | |
| RUO | |
| Bacteria | |
| Antibody | |
| IgG1 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto