Learn More
Cole-Parmer™ Anse calibrate in platino Leica Microsystems™
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Volume:
10μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Ideal for milk cultures.
- Calibrated to American Public Health Association (APHA) standards and made of B&S platinum wire with 5% rhodium
- Insulated loop and needle holder available separately
Specifica
Specifica
| Volume | 10μL |
| Diameter (Metric) Inside | 4 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 25 mm |
| Materiale | Filo di platino B&S 19-ga |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Trasferimento di colture batteriche |
| Misuratore | 19 |
| Calibrato | Sì |
| Da utilizzare con (applicazione) | Transferring bacterial cultures |