Learn More
Fisherbrand™ Panno per la pulizia delle lenti
Codice prodotto. 11779925 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
100 x 80 mm
135 x 95 mm
150 x 100 mm
170 x 135 mm
190 x 135 mm
300 x 200 mm
540 x 380 mm
Quantità:
100 Sheets
25 Sheets
50 Sheets
500 Sheets
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 50
pezzi 500
Codice prodotto. 11779925
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per la pulizia di lenti ottiche.
  • Very thin paper
  • Made with 100% Manilla fibers
  • Not fluffy
  • Weight: 12g/m2
Application
  • Cleaning of various optical lens
  • Cleaning of optical fibers filaments
Specifica
Product Type Lens Cleaning Tissue
Dimensioni (L x P) 300 x 200 mm
Da utilizzare con (applicazione) Cleaning of various optical lens (objective, microscopes binoculars, magnifying Glass, Glasses, etc.), cleaning of optical fibers filaments
Materiale Manilla
Quantità 100 Sheets