Learn More
Fisherbrand™ Panno per la pulizia delle lenti
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
100 x 80 mm
135 x 95 mm
150 x 100 mm
170 x 135 mm
190 x 135 mm
300 x 200 mm
540 x 380 mm
Quantità:
100 Sheets
25 Sheets
50 Sheets
500 Sheets
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 50
pezzi 500
Descrizione
- Very thin paper
- Made with 100% Manilla fibers
- Not fluffy
- Weight: 12g/m2
Application
- Cleaning of various optical lens
- Cleaning of optical fibers filaments
Specifica
Specifica
| Product Type | Lens Cleaning Tissue |
| Dimensioni (L x P) | 135 x 95 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cleaning of various optical lens (objective, microscopes binoculars, magnifying Glass, Glasses, etc.), cleaning of optical fibers filaments |
| Materiale | Manilla |
| Quantità | 25 Sheets |