Learn More
Fisherbrand™ Panno per la pulizia delle lenti
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
100 x 80 mm
135 x 95 mm
150 x 100 mm
170 x 135 mm
190 x 135 mm
300 x 200 mm
540 x 380 mm
Quantità:
100 Sheets
25 Sheets
50 Sheets
500 Sheets
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 50
pezzi 500
Descrizione
- High quality lens cleaning tissues
- Very fine paper
- Non-scratching
Specifica
Specifica
| Product Type | Salvietta per pulizia lenti |
| Dimensioni (L x P) | 100 x 80 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pulizia di vari tipi di lenti ottiche (obiettivi, binoculari da microscopio, lenti di ingrandimento, occhiali, ecc.), pulizia di filamenti di fibre ottiche |
| Materiale | 100% manila |
| Quantità | 50 Sheets |