Learn More
3M™ Lens Cover Peel-Offs 7992
Codice prodotto. 15729837
Click to view available options
:
Color: Transparent
Codice prodotto. 15729837
Marca: 3M™ 7000088362
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
3M™ Lens Cover Peel-Offs 7992 are suitable for use with 3M™ Full Face Mask 7907S.
  • Transparent Peel-Off lens cover for the 3M™ Full Face Mask 7907S or 7900PF
  • Self-adhesive fastening allows for easy application and removal
  • Protects the visor from contaminants and scratches
  • For use with 3M™ Powered Air Respirator 7900PF
  • Quick and easy to fit
  • Increase the effective service life of your equipment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE Approved
Colore Transparent
Product Type Replacement Lens Cover