Learn More
Lesinurad, MedChemExpress
Codice prodotto. 16418997
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16418997
Marca: Medchem Express HY15258
MedChemExpress Lesinurad is a URAT1 and OAT inhibitor, is determined to be a substrate for the kidney transporters OAT1 and OAT3 with Km values of 0.85 and 2 μM, respectively.
Lesinurad is a URAT1 and OAT inhibitor, is determined to be a substrate for the kidney transporters OAT1 and OAT3 with Km values of 0.85 and 2 μM, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Lesinurad
Forma fisica Solid
CAS 878672-00-5
Colore White
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H14BrN3O2S
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Sinonimo RDEA594
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (247.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=NN=C(SCC(O)=O)N1C2=C3C(C=CC=C3)=C(C4CC4)C=C2
Molecular Weight (g/mol) 404.28
Peso formulazione 404.28
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.