Learn More
Greiner Bio-One Leucosep Polypropylene Centrifugation Tubes
Codice prodotto. 10030322
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
12 mL
50 mL
Sterilità:
Aseptically Manufactured
Sterile
Forma del fondo:
Conical
Round
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 500
Codice prodotto. 10030322
Marca: Greiner Bio-One 227288
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For efficient separation of lymphocytes and mononuclear cells from peripheral blood and bone marrow.
  • Enrichment directly from whole blood
  • Simplified filling through porous barrier
  • Rapid separation in 15 minutes at room temperature
  • Removal of erythrocytes and granulocytes
  • No recontamination with erythrocytes
  • Service Plan
    No
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con Separation of lymphocytes and mononuclear cells from peripheral blood and bone marrow
Include Porous barrier
Sterilità Aseptically Manufactured
Forma del fondo Conical
Product Type Centrifuge Tube