Learn More
Greiner Bio-One Leucosep Polypropylene Round Bottom Centrifugation Tubes
For efficient separation of lymphocytes and mononuclear cells from peripheral blood and bone marrow.
1770.00€ - 7130.00€
Specifica
Materiale | Polypropylene |
---|---|
Da utilizzare con | Separation of lymphocytes and mononuclear cells from peripheral blood and bone marrow |
Include | Porous barrier |
Forma del fondo | Round |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Product Type | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Product Type | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15985291
|
Greiner Bio-One
163288 |
12 mL | Prefilled Centrifuge Tube (1.077g/mL PBMC separation medium) | Aseptically Manufactured |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10388663
|
Greiner Bio-One
163288 |
12 mL | Prefilled Centrifuge Tube (1.077g/mL PBMC separation medium) | Aseptically Manufactured |
7130.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11882671
|
Greiner Bio-One
163290 |
12 mL | Unfilled Centrifuge Tube | Sterile |
1770.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10030322
|
Greiner Bio-One
227288 |
50 mL | Centrifuge Tube | Aseptically Manufactured |
6250.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Enrichment directly from whole blood
- Simplified filling through porous barrier
- Rapid separation in 15 minutes at room temperature
- Removal of erythrocytes and granulocytes
- No recontamination with erythrocytes
Service Plan
No
Specifica
Polypropylene | |
Separation of lymphocytes and mononuclear cells from peripheral blood and bone marrow | |
Porous barrier | |
Round |