Learn More
Labconco™ Lexsol Heat Transfer Fluid
Codice prodotto. 17291794 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
7.57 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17291794
Marca: Labconco™ 7840001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Lexsol Heat Transfer Fluid for FreeZone Triad Freeze Dryer or FreeZone Stoppering Tray Dryer.
  • For FreeZone Triad Freeze Dryer or FreeZone Stoppering Tray Dryer
Specifica
Capacità (sistema metrico) 7.57 L
Capacità (sistema imperiale) 2 gal.
Altezza (sistema imperiale) 14 in.
Altezza (sistema metrico) 330.2 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 13 in.
Lunghezza (sistema metrico) 355.6 mm
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • LEXSOL SHIPPING KIT 2 GAL
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: petroleum distilates