Learn More
Grant Instruments™ Plastic Lid for Grant Stirred Water Baths
Codice prodotto. 11436467
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
P12 Plastic Tank
P18 Plastic Tank
P5 Plastic Tank
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11436467
Marca: Grant Instruments™ PL5
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Helps to reduce evaporation/heat loss and avoid sample contamination. Grant Instruments™ Plastic Lid for Grant Stirred Water Baths is constructed of curved or flat plastic with an integral handle
  • Flat or curved moulded plastic
  • Integral handle
  • For use with Grant Stirred Water Baths and heated Circulators
  • Prevents heat from escaping
  • Reduces sample contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Lid for 5L tank
Da utilizzare con (apparecchiatura) P5 Plastic Tank
Materiale Plastic