Learn More
Grant Instruments™ Plastic Lid for Grant Stirred Water Baths
Codice prodotto. p-8014624
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
P12 Plastic Tank
P18 Plastic Tank
P5 Plastic Tank
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11446467
Marca: Grant Instruments™ PL12
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Helps to reduce evaporation/heat loss and avoid sample contamination. Grant Instruments™ Plastic Lid for Grant Stirred Water Baths is constructed of curved or flat plastic with an integral handle
  • Flat or curved moulded plastic
  • Integral handle
  • For use with Grant Stirred Water Baths and heated Circulators
  • Prevents heat from escaping
  • Reduces sample contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Lid for 12L tank
Da utilizzare con (apparecchiatura) P12 Plastic Tank
Materiale Plastic