Learn More
Miele Professional™ Appliance Lid DE-CS7-85/1
Codice prodotto. 30533214 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
90.00 cm
Dimensione della confezione:
1 foglio
Codice prodotto. 30533214
Marca: Miele Professional™ 12832230
Cover for top of machine including side unit with 90 cm wide
  • Usable for Aqua Purificator PG 8595 and DOS cabinet PG 8596
  • Combined with 60 cm washer-disinfector (e.g. PG 8681 or PG 8682)
  • Usable for Lab Washer PLW 8683 CD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Stainless Steel
Profondità (sistema imperiale) 35 7/16 in.
Profondità (sistema metrico) 90.00 cm
Dimensioni (L x P x A) 90.00 x 70.00 x 1.50 cm
Altezza (sistema imperiale) 0 5/8 in.
Altezza (sistema metrico) 1.50 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 35 7/16 in.
Lunghezza (sistema metrico) 90.00 cm
Larghezza (sistema imperiale) 27 9/16 in.
Larghezza (sistema metrico) 70.00 cm
Quantità 1 Ea.