Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 153 mm |
| Descrizione | Type: 100 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Desiccator with glass knob |
| Altezza (sistema metrico) | 78 mm |
| Product Type | Desiccator Lid |