Specifications
| Diametro (sistema metrico) esterno | 270 mm |
| Product Type | Lid |
| Descrizione | Type: 200 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Desiccator with glass knob |
| Altezza (sistema metrico) | 108 mm |