Learn More
Fisherbrand™ Lid for Desiccator with Glass Knob
Codice prodotto. 15514645 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
153 mm
215 mm
270 mm
320 mm
380 mm
Altezza (sistema metrico):
78 mm
103 mm
108 mm
125 mm
150 mm
Descrizione:
Type: 100 mm
Type: 150 mm
Type: 200 mm
Type: 250 mm
Type: 300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Altezza (sistema metrico) Descrizione Dimensione della confezione
15514645 380 mm 150 mm Type: 300 mm Pezzo
15564635 320 mm 125 mm Type: 250 mm Pezzo
15564625 215 mm 103 mm Type: 150 mm Pezzo
15514635 270 mm 108 mm Type: 200 mm Pezzo
15514625 153 mm 78 mm Type: 100 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15514645
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.00€
    153.17€ / pezzi 1
    Risparmia 21.83€
    12% Sconto
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with desiccators with glass knob
  • For use with desiccators with glass knob
Certifications
ISO 13 130, DIN 12 491
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 380 mm
Descrizione Type: 300 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Desiccator with glass knob
Altezza (sistema metrico) 150 mm
Product Type Desiccator Lid