Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 215 mm |
| Descrizione | Type: 150 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Desiccator with glass knob |
| Altezza (sistema metrico) | 103 mm |
| Product Type | Desiccator Lid |