Learn More
Greiner Bio-One Lid for Polystyrene Plant Tissue Container
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 13008812
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
175 mL Container
Dimensione della confezione:
pezzi 1575
pezzi 315
Codice prodotto. 13008812
Marca: Greiner Bio-One 960178
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For aseptic germination of seeds or spores.
  • Closure caps
  • For use with polystyrene plant tissue culture container (Part No: 960177)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Clear
Chiusura inclusa Closure Included
Materiale chiusura Polystyrene
Descrizione Closure (accessory)
Forma del fondo Piatto
Colore Clear
Materiale Polistirene
Forma Round
Sterilità Non-sterile
Tipo Culture Container
Da utilizzare con (apparecchiatura) 175 mL Container
Include Lid
Altezza (sistema metrico) 20.1 mm
Diametro (sistema metrico) 52.37 mm