Learn More
Greiner Bio-One Lid for Polystyrene Plant Tissue Container
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
175 mL Container
Unit Size:
pezzi 1575
pezzi 315
Description
- Closure caps
- For use with polystyrene plant tissue culture container (Part No: 960177)
Specifications
Specifications
| Colore chiusura | Clear |
| Chiusura inclusa | Closure Included |
| Materiale chiusura | Polystyrene |
| Descrizione | Closure (accessory) |
| Forma del fondo | Piatto |
| Colore | Clear |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Round |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo | Culture Container |
| Show More |