Learn More
Lidocaine, 97.5%
Codice prodotto. p-3778233 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
Codice prodotto. 10775971
Marca: Thermo Scientific Acros 137250100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 137-58-6 | C14H22N2O | 234.343 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 137-58-6
Formula molecolare C14H22N2O
Molecular Weight (g/mol) 234.343
Numero MDL MFCD00026733
InChI Key NNJVILVZKWQKPM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lidocaine, lignocaine, xylocaine, lidoderm, 2-diethylamino-n-2,6-dimethylphenyl acetamide, anestacon, esracaine, duncaine, cappicaine, gravocain
PubChem CID 3676
ChEBI CHEBI:6456
IUPAC Name 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
SMILES CCN(CC)CC(=O)NC1=C(C=CC=C1C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Lidocaine
Punto di fusione 66.0°C to 69.0°C
CAS min. % 96.5
Colore White to Yellow
CAS max % 100.0
Punti di ebollizione 182.0°C (4.0 mmHg)
Quantità 10 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Polvere cristallina
Intervallo percentuale saggio 97.5%
Indice di Merck 15, 5535
Peso formulazione 234.34
Percent Purity 97.5%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lidocaine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P330-Sciacquare la bocca.