Learn More
Lidocaine Hydrochloride, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11446321 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
Codice prodotto. 11446321
Marca: MP Biomedicals 0219391710
Identificatori chimici
CAS 6108-05-0
Formula molecolare C14H25ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 288.82
Numero MDL MFCD00150329
InChI Key YECIFGHRMFEPJK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lidocaine hydrochloride monohydrate, 2-diethylamino-n-2,6-dimethylphenyl acetamide hydrochloride hydrate, dolicaine, linocaine hydrochloride, lidocaine hydrochloride hydrate, xylocaine hydrochloride monohydrate, lignocaine hydrochloride monohydrate, 2-diethylamino-n-2,6-dimethylphenyl acetamide hydrochloride monohydrate, zingo tm, lidocaine hcl hydrate
PubChem CID 16219577
ChEBI CHEBI:60791
SMILES O.[Cl-].CC[NH+](CC)CC(=O)NC1=C(C)C=CC=C1C
Specifica
Materiale o nome chimico Lidocaine Hydrochloride
Quantità 10 g
IUPAC Name 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide;hydrate;hydrochloride
Peso formulazione 270.8
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lidocaine Hydrochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.