Learn More
BOLA Lids
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
60 mm
66 mm
82 mm
125 mm
166 mm
185 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Lid with centering shoulder.
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 60 mm |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Monouso | Reusable |
| Certificazione/Conformità | FDA |