Learn More
Fisherbrand™ Lids for Desiccator with nz 24/29
Codice prodotto. 15524645 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
153 mm
215 mm
270 mm
320 mm
380 mm
Altezza (sistema metrico):
64 mm
89 mm
97 mm
111 mm
136 mm
Descrizione:
Type: 100 mm
Type: 150 mm
Type: 200 mm
Type: 250 mm
Type: 300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Altezza (sistema metrico) Descrizione Dimensione della confezione
15524645 380 mm 136 mm Type: 300 mm Pezzo
15574635 320 mm 111 mm Type: 250 mm Pezzo
15574625 215 mm 89 mm Type: 150 mm Pezzo
15524635 270 mm 97 mm Type: 200 mm Pezzo
15524625 153 mm 64 mm Type: 100 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15524645
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.00€
    187.18€ / pezzi 1
    Risparmia 25.82€
    12% Sconto
Spedizione stimata: 19-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with desiccators with nz 24/29
  • For use with desiccators with nz 24/29
Certifications
ISO 13 130, DIN 12 491
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 380 mm
Descrizione Type: 300 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Desiccator
Altezza (sistema metrico) 136 mm
Product Type Desiccator Lid