Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 215 mm |
| Product Type | Lid |
| Descrizione | Type: 150 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Desiccator |
| Altezza (sistema metrico) | 89 mm |