Learn More
Fisherbrand™ Lids for Desiccator with nz 24/29
Codice prodotto. 15574635 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
153 mm
215 mm
270 mm
320 mm
380 mm
Altezza (sistema metrico):
64 mm
89 mm
97 mm
111 mm
136 mm
Descrizione:
Type: 100 mm
Type: 150 mm
Type: 200 mm
Type: 250 mm
Type: 300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Altezza (sistema metrico) Descrizione unitSize
15574635 320 mm 111 mm Type: 250 mm Pezzo
15574625 215 mm 89 mm Type: 150 mm Pezzo
15524645 380 mm 136 mm Type: 300 mm Pezzo
15524635 270 mm 97 mm Type: 200 mm Pezzo
15524625 153 mm 64 mm Type: 100 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15574635
Spedizione stimata: 05-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with desiccators with nz 24/29
  • For use with desiccators with nz 24/29
Certifications
ISO 13 130, DIN 12 491
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 320 mm
Descrizione Type: 250 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Desiccator
Altezza (sistema metrico) 111 mm
Product Type Desiccator Lid