Learn More
JULABO™ Lift-Up Bath Cover for PURA™ Water Baths
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
PURA™ 10
PURA™ 14
PURA™ 22
PURA™ 30
PURA™ 4
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Accessorio per PURA™
- Previene la perdita di acqua per evaporazione
- Protegge i campioni dalla contaminazione
- È realizzata in plexiglas e policarbonato
Specifica
Specifica
| Descrizione | Coperchio a sollevamento |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | PURA™ 4 |
| Materiale | Plexiglass and polycarbonate |