Learn More
Abeba™ Light 31158 Shoes
Codice prodotto. p-7147486
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Dimensione della confezione:
1 paio
Codice prodotto. 15648707
Marca: Abeba™ 31158/35
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
ESD dissipative shoe includes special respiration absorbing lining for the foot to breathe.
  • CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRA
  • Leather with Air-Mesh textile inlays
  • White
  • Slip resistance PU outsole sole
  • Replaceable acc Wave insole (article no. 3559)
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Breathable lining with Silver ions
  • Instep area with lacing
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRA
Colore White
Materiale Leather
Size 35
Caratteristiche suola Slip-resistant
Materiale suola Polyurethane
Stile 31158