Learn More
Ohaus™ Light Duty Digital Incubating Shaker
Codice prodotto. 15732209 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Orbita:
3 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15732209
Marca: Ohaus™ 30391933
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
OHAUS™ Light Duty Digital Incubating Shaker is designed for applications with lighter loads that require accurate and repeatable results.
  • Designed to incubate samples from 10° below ambient to 65°C depending on the model
  • Features LED displays with touchpad controls
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 3 mm
Intervallo di velocità 100 to 1200 rpm
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz, 5 A
Temperature Range (Metric) 5°C to 65°C
Amperaggio 5 A
Capacità Microplates, Microtube Racks
Certificazione/Conformità CE, TUV
Materiale Aluminum Platform
Profondità (sistema imperiale) 17.00 in.
Profondità (sistema metrico) 43.20 cm
Dimensioni (L x P) 43.20 x 27.90 cm
Dimensioni (L x P x A) 43.2 x 27.9 x 19.7 cm
Altezza (sistema imperiale) 7.75 in.
Altezza (sistema metrico) 19.7 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 17.00 in.
Lunghezza (sistema metrico) 43.20 cm
Larghezza (sistema metrico) 27.90 cm
Modello ISLDMPHDG
N. di posizioni 4 Microplates/2 microtube Racks
Stile Brushless DC Motor; Triple Eccentric
Intervallo temporizzatore 1 sec. to 160 hr.