Learn More
Ohaus™ Light Duty Incubating Shaker
Codice prodotto. 15712209 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Orbita:
3 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15712209
Marca: Ohaus™ 30391919
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
OHAUS™ Light Duty Incubating Shaker is designed for applications with lighter loads that require accurate and repeatable results.
  • Designed to incubate samples from 10° below ambient to 65°C depending on the model
  • Features LED displays with touchpad controls
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 3 mm
Capacità portata carico (sistema metrico) 3.6 kg
Intervallo di velocità 100 to 1200 rpm
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz, 5 A
Temperature Range (Metric) 5°C to 65°C
Amperaggio 5 A
Certificazione/Conformità CE, TUV
Materiale Aluminum Platform
Profondità (sistema imperiale) 17.00 in.
Profondità (sistema metrico) 43.20 cm
Dimensioni (L x P) 43.20 x 27.90 cm
Dimensioni (L x P x A) 43.2 x 27.9 x 27 cm
Altezza (sistema imperiale) 10.70 in.
Altezza (sistema metrico) 27.0 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 17.00 in.
Lunghezza (sistema metrico) 43.20 cm
Larghezza (sistema metrico) 27.90 cm
Modello ISLD04HDG
Stile Brushless DC Motor; Triple Eccentric
Intervallo temporizzatore 1 sec. to 160 hr.