Learn More
OHAUS™ Light Duty Shaker
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Orbita:
3 mm
15 mm
Tipo di unità di controllo:
Analog
Digitale
Dimensione della confezione:
Pezzo
Capacità portata carico (sistema metrico):
3.6 kg
Descrizione
- Digital Control
- Ideal for a wide variety of general purpose shaking applications
- Tray includes a non-skid rubber mat
- Remove the mat to mount a variety of optional flask clamps or test tube racks directly onto the tray
- LED displays for speed and time
- Analog Control
- Designed for educational labs or basic shaking applications
- Variable speed microprocessor control
- Low profile design
Specifica
Specifica
| Orbita | 3 mm |
| Accuratezza del controllo della velocità | ±2% of set speed |
| Intervallo di velocità | 100 to 1200 rpm |
| Requisiti elettrici | 230 V, 50/60 Hz, 5 A |
| Temperature Range (Metric) | -10°C to +60°C |
| Amperaggio | 5 A |
| Capacità | Microplates, Microtube Racks |
| Certificazione/Conformità | CE, TUV |
| Materiale | Aluminum Platform |
| Profondità (sistema imperiale) | 16.30 in. |
| Vedi altri risultati |