Learn More
OHAUS™ Light Duty Shaker
Codice prodotto. p-7158994 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Orbita:
3 mm
15 mm
Tipo di unità di controllo:
Analog
Digitale
Dimensione della confezione:
Pezzo
Capacità portata carico (sistema metrico):
3.6 kg
Codice prodotto. 15792199
Marca: OHAUS™ 30391907
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
OHAUS™ Light Duty Shaker is designed for applications with lighter loads that require accurate and repeatable results.
  • Digital Control
    • Ideal for a wide variety of general purpose shaking applications
    • Tray includes a non-skid rubber mat
    • Remove the mat to mount a variety of optional flask clamps or test tube racks directly onto the tray
    • LED displays for speed and time
  • Analog Control
    • Designed for educational labs or basic shaking applications
    • Variable speed microprocessor control
    • Low profile design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 3 mm
Accuratezza del controllo della velocità ±2% of set speed
Intervallo di velocità 100 to 1200 rpm
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz, 5 A
Temperature Range (Metric) -10°C to +60°C
Amperaggio 5 A
Capacità Microplates, Microtube Racks
Certificazione/Conformità CE, TUV
Materiale Aluminum Platform
Profondità (sistema imperiale) 16.30 in.
Profondità (sistema metrico) 41.30 cm
Dimensioni della piattaforma (L x P) 27.9 x 19.7 cm
Dimensioni (L x P x A) 41.3 x 26 x 10.8 cm
Altezza (sistema imperiale) 4.30 in.
Altezza (sistema metrico) 10.8 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 16.30 in.
Lunghezza (sistema metrico) 41.30 cm
Larghezza (sistema imperiale) 10.30 in.
Larghezza (sistema metrico) 26.00 cm
Peso (sistema imperiale) 24 lb.
Peso (sistema metrico) 10.900 kg
Tipo di unità di controllo Digitale
Descrizione Shaker, Light Duty, SHLDMP03DG, EU
Modello SHLDMP03DG
Tipo di motore Brushless DC Motor, Triple Eccentric
N. di posizioni 4 Microplates/2 microtube Racks
Intervallo temporizzatore 1 sec. to 160 hr.