Learn More
Zeiss™ Lightguide HXP with Liquid Fill
Click to view available options
Tipo:
Lightguide HXP with Liquid Fill
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Lightguide HXP
- With liquid fill
- Diameter: 3mm
- Length: 2m
Specifica
Specifica
| Tipo | Lightguide HXP with Liquid Fill |
| Colore | Black/Silver |
| Diametro (sistema metrico) | 3 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 2 m |
| Quantità | 1 Ea. |