Learn More
Cole-Parmer™ Lightnin High-Efficiency Axial Flow Impeller
Codice prodotto. 15446133 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro ventola (sistema metrico):
64 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15446133
Marca: Cole-Parmer™ 0456025
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-efficiency axial flow impellers have laser designed paddles to develop 50% more mixing action for high-flow, low-shear mixing.
  • Highly efficient axial flow
  • Paddles are laser disgned - 50% more mixing action
  • High flow, low-shear mixing
Specifica
Descrizione Axial flow impeller
Diametro ventola (sistema metrico) 64 mm
Diametro (sistema metrico) interno 8 mm