Learn More
Cole-Parmer™ Lightnin High-Torque Direct-Drive Mixer
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Modello:
EV1P25ET1C48
EV1P25T1C48
EVIB25AFP32
EVIP25AIC48
Tipo di motore:
Air-Driven
TEFC
XPRF
Speed:
1750 rpm
1800 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Large selection lets you match mixer capability to your specific application
- Mix up to 50 gallons of fluid.
- These mixers offer more horsepower and torque than the small batch mixers
Specifica
Specifica
| Speed | 1750 rpm |
| Tensione | 208/230 V |
| Diametro (sistema imperiale) albero | 0.75 in. |
| Diametro (sistema metrico) albero | 19.05 mm |
| Cavalli motore | 1/2 hp |
| Descrizione | High-Torque Direct-Drive Mixer |
| Include | 316 Stainless Steel (SS) Shaft, 316 SS A-310 Impeller, and a Drive Quill with Set Screw. |
| Materiale | 316 Stainless Steel |
| Modello | EV1P25T1C48 |
| Tipo di motore | TEFC |
| Vedi altri risultati |