Learn More
Cole-Parmer™ Lightnin High-Torque Direct-Drive Mixer
Use Lightnin High-Torque Direct-Drive Mixers in a wide range of applications. Choose a direct-drive model for small batch mixing or high-shear applications.
2700.00€ - 2915.00€
Specifica
Descrizione | High-Torque Direct-Drive Mixer |
---|---|
Include | 316 Stainless Steel (SS) Shaft, 316 SS A-310 Impeller, and a Drive Quill with Set Screw. |
Materiale | 316 Stainless Steel |
Coppia | 140 in. oz. |
Tipo | Direct-Drive Mixer |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Tipo di motore | Speed | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Tipo di motore | Speed | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15437453
|
Cole-Parmer™
50310-34 |
EV1P25ET1C48 | XPRF | 1750 rpm |
2915.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15447453
|
Cole-Parmer™
50310-36 |
EV1P25T1C48 | TEFC | 1750 rpm |
2700.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15487463
|
Cole-Parmer™
50323-10 |
EVIP25AIC48 | Air-Driven | 1800 rpm |
2850.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15497463
|
Cole-Parmer™
50323-12 |
EVIB25AFP32 | Air-Driven | 1800 rpm |
2800.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Large selection lets you match mixer capability to your specific application
- Mix up to 50 gallons of fluid.
- These mixers offer more horsepower and torque than the small batch mixers
Specifica
High-Torque Direct-Drive Mixer | |
316 Stainless Steel | |
Direct-Drive Mixer |
316 Stainless Steel (SS) Shaft, 316 SS A-310 Impeller, and a Drive Quill with Set Screw. | |
140 in. oz. |