Learn More
Cole-Parmer™ Lightnin S-Series Sanitary Mixer
Codice prodotto. 15417493 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Speed:
1450 rpm
1750 rpm
280 rpm
350 rpm
Modello:
MS1P111041219
MS1P11CC48
MS5P11F36
MS6P42NN84
Frequenza:
50 Hz
60 Hz
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15417493
Marca: Cole-Parmer™ 5032388
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Lightnin S-Series Sanitary Mixers provide a truly global-designed, cost-effective mixer that meets all your cleanroom, food processing, or pharmaceutical specifications. CE area classification is certified for 'Safe Areas.'
  • Lightnin, the industry leader in mixers, quality you can count on!
  • All stainless-steel construction for food, pharmaceutical, and cleanroom applications
  • The global, 304 SS motor comes standard with an IP55 washdown rating and is CE compliant.
Specifica
Speed 280 rpm
Frequenza 60 Hz
Cavalli motore 1/2 hp
Include 304 SS, 20-Degree Offset Clamp Mount; 316L SS Mixer Shaft; and 316L SS Impeller(s).
Materiale 316 Stainless Steel
Modello MS6P42NN84
Tipo di motore TEFC
Tipo Sanitary Mixer