missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) PE-Cy7 Antibody Labeling Kit

Codice prodotto. 18726853 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
180 μg
60 μg
600 μg
Dimensione della confezione:
1 set
600µg
60µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18726853

Marca: Novus Biologicals™ 7620015

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Applications: Flow Cytometry

PE/Cy7 is a tandem conjugate. In our Lightning-Link PE/Cy7 the best result is obtained when the tandem is excited at 535nm, wavelength at which the PE has its maximum absorption. The excited PE functions as an energy donor, where the energy is transferred via FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer) to the Cy7. The Cy7 emits then the energy received from the PE in the form of long wavelength light at 776nm.

Order Info

Quantity

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Quantità 600 μg
Coniugato PE/Cy7
Product Type PE-Cy7 Antibody Labeling Kit
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato