Learn More
Biochrom Lightwave 3+
Codice prodotto. 17203074
Click to view available options
Include:
Spec, Bluetooth Connectivity
Spec, Bluetooth, Printer
Spec, Built-in Serial Printer
Spectrophotometer
Interfaccia:
Large Disp,Button UI,Bluetooth
Large Display, Button UI
Stampante inclusa:
No
Yes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17203074
Marca: Biochrom 80300750
The Lightwave 3+ is a split beam UV/Vis spectrophotometer that combines ease of use with the flexibility of a 40 mm sample port. Expect exceptionally high resolution with the 3 nm bandwidth.
  • Split Beam (RBC) UV/Vis Spectrophotometer covering 190 to 1100 nm (3 nm bandwidth)
  • USB port for data collection
  • Accepts 10, 20, and 40 mm path length cuvettes
  • Built-in software provides flash scan, fixed wavelength measurements, kinetics, and concentration with comprehensive graphics capability plus the ability to store up to 90 methods
  • Choose to include a built-in serial printer, Bluetooth connectivity, or both
  • Lightweight and stackable for storage
Specifica
Altezza del centro del fascio 15 mm
Profondità (sistema imperiale) 15.3 in.
Profondità (sistema metrico) 390 mm
Tipo di rilevatore Twin CMOS Array
Display Graphic LCD
Lingue English, French, German, Spanish, Italian, Chinese, Japanese
Sorgente luminosa Xenon Flash
Product Line Lightwave 3+
Larghezza di banda spettrale 3 nm
Tipo UV-Vis Spectrophotometer
Tensione 120/240 V
Wavelength Range 190 to 1100 nm
Da utilizzare con (applicazione) UV/Vis Spectrophotometry
Altezza (sistema imperiale) 3.9 in.
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Include Spec, Bluetooth, Printer
Interfaccia Large Disp,Button UI,Bluetooth
Monocromatore Flat Grating
Rumore ±0.005 peak to peak ±0.002 RMS
Linearità fotometrica ±1.3% or ±0.008 A (Whichever is Greater at 546 nm)
Gamma fotometrica -0.3 to 2.5 A, 0.3 to 199 %T
Ripetibilità fotometrica ±0.002 A to 0.5 A (at 546 nm)
Stampante inclusa Yes
Forma Round
Luce dispersa <0.5 %T 340 nm
Accuratezza della lunghezza d'onda ±2 nm
Ripetibilità della lunghezza d'onda ±1 nm
Peso (sistema imperiale) 6.6 lb.
Peso (sistema metrico) 3 kg
Larghezza (sistema imperiale) 10 in.
Larghezza (sistema metrico) 260 mm